Learn More
Buerkle™ Plateau de rétention de laboratoire
Code produit 10129880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
3 l
5 l
10 L
21 L
39 l
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10129880 10 L 1 pièce
10130501 1 l 1 pièce
10028320 3 l 1 pièce
10221771 5 l 1 pièce
10404121 21 L 1 pièce
10363511 39 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10129880 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 42013040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.49€
    27.05€ / 1 pièces
    Économisez 32.44€
    54% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Convient aux substances agressives dangereuses pour l’environnement, les travaux de laboratoire, comme plateau de gravure, porte-instruments, plateau de médicaments, outil de développement photographique, plateau de présentation des échantillons ou des denrées alimentaires. Les plateaux de rétention de laboratoire Buerkle™ peuvent être imbriqués lorsqu’ils sont vides et sont durables, incassables et résistants à la flexion.
Ces plateaux de laboratoire sont pratiques et polyvalents. Ils peuvent être imbriqués lorsqu’ils sont vides et sont durables, incassables et résistants à la flexion. Convient également comme plateau de rétention pour substances agressives dangereuses pour l’environnement, pour les travaux de laboratoire, comme plateau de gravure, porte-instruments, plateau de médicaments, outil de développement photographique, plateau de présentation des échantillons ou des denrées alimentaires.
  • Polypropylène, blanc
  • Fabriqués par moulage par injection, et non par emboutissage profond
  • Les plateaux peuvent être emboîtés
  • Ne conviennent pas aux armoires à température contrôlée ou aux lave-vaisselles
  • Résistant aux températures jusqu'à +60 °C (brièvement jusqu'à +80 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 L
Dimensions (L x l) 310 x 410 mm (base)
Dimensions (L x l x H) 420 x 520 x 120 mm
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 120 mm (bord extérieur)
Longueur (métrique) 300 mm (base intérieure), 310 mm (base extérieure), 420 mm (bordure extérieure)
Matériau Polypropylène
Type Plateau de laboratoire
Largeur (métrique) 400 mm (base intérieure), 410 mm (base extérieure), 520 mm (bordure extérieure)
Forme Rectangulaires
Autoclavable Non autoclavable