Learn More
Gilac™ Plateau de rétention
Code produit 17978411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
8 l
10 l
12 l
15 l
25 l
Couleur:
Blanc
Gris
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Conditionnement
17978411 5 l Blanc 1 pièce
17968721 8 l Blanc 1 pièce
17948471 10 l Blanc 1 pièce
17968621 12 l Gris 1 pièce
17938711 15 l Gris 1 pièce
17998581 25 l Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17978411 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G1543213
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le bac de récupération vous permet de ranger vos petits récipients dans un espace restreint.
  • Permet de ranger vos petits contenants dans un espace restreint.
  • Coins arrondis pour un nettoyage plus facile.
  • Lavable en machine.
  • Autres couleurs disponibles sur demande.
  • Pour choisir la taille appropriée du bac de rétention, respectez les exigences légales *en vigueur : Le stockage de tout liquide susceptible de provoquer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
    • 100 % de la capacité du plus grand conteneur,
    • 50 % de la capacité des conteneurs associés.
*L’arrêté du 19 juillet 2011 (article 3) modifiant l’arrêté du 4 février 1998 (article 10) relatif à la prévention des risques accidentels dans les installations classées pour la protection de l’environnement et soumises à autorisation.
Spécification
Capacité (métrique) 5 l
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 75 mm
Longueur (métrique) 437 mm
Matériau HDPE
Type Plateau à usage général
Largeur (métrique) 285 mm
Longueur (impériale) 17,2 in
Hauteur (impériale) 3 in
Largeur (impériale) 11,2 in
Capacité (impériale) 1,3 gal.
Autoclavable Non autoclavable