Learn More
Gilac™ Plateau de rétention
Code produit 17998581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
8 l
10 l
12 l
15 l
25 l
Couleur:
Blanc
Gris
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Conditionnement
17998581 25 l Gris 1 pièce
17978411 5 l Blanc 1 pièce
17968721 8 l Blanc 1 pièce
17948471 10 l Blanc 1 pièce
17968621 12 l Gris 1 pièce
17938711 15 l Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17998581 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G1197773
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.89€
    23.15€ / 1 pièces
    Économisez 12.74€
    35% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le bac de récupération vous permet de ranger vos petits récipients dans un espace restreint.
  • Permet de ranger vos petits contenants dans un espace restreint.
  • Coins arrondis pour un nettoyage plus facile.
  • Lavable en machine.
  • Autres couleurs disponibles sur demande.
  • Pour choisir la taille appropriée du bac de rétention, respectez les exigences légales *en vigueur : Le stockage de tout liquide susceptible de provoquer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
    • 100 % de la capacité du plus grand conteneur,
    • 50 % de la capacité des conteneurs associés.
*L’arrêté du 19 juillet 2011 (article 3) modifiant l’arrêté du 4 février 1998 (article 10) relatif à la prévention des risques accidentels dans les installations classées pour la protection de l’environnement et soumises à autorisation.
Spécification
Capacité (métrique) 25 l
Dimensions (L x l x H) 600 x 400 x 165 mm
Couleur Gris
Hauteur (métrique) 165 mm
Longueur (métrique) 600 mm
Matériau HDPE
Type Plateau à usage général
Largeur (métrique) 400 mm
Longueur (impériale) 23,6 in
Hauteur (impériale) 6,5 in
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 15,7 in
Capacité (impériale) 3,2 gal.
Autoclavable Non autoclavable