Learn More
Fisherbrand™ Ressort pour micro-insert, pour petite ouverture
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Description | Ressort pour micro insert |
| Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
| Matériau | Métal |
| À utiliser avec (application) | Micro échantillonnage |
| Quantité | 100 |
| Hauteur (métrique) | 36 mm |