Learn More
Kartell™ Flacons carrés
Description
Flacons à faible espace, idéaux pour la conservation à long terme d’échantillons solides ou liquides, même avec des produits de température moyenne à élevée, des produits stériles ou granulaires. Les capuchons à poignée facile peuvent être filés pour des raisons de sécurité. Une graduation précise et des parois semi-transdermiques permettent une lecture claire et précise du contenu.
- Étanchéité garantie par la qualité du filetage du bouchon et de l'embouchure, et la présence d'un sous-bouchon.
- Graduation permanente imprimée en relief à l'extérieur.
- CONVIENT AUX PRODUITS ALIMENTAIRES CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT CE 10/2011.
- Ils sont sûrs du point de vue des matières premières utilisées conformément aux règlements 1907/2006 (REACH), BSE/TSE et 2002/95/CE (RoSH).
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Capacité (impériale) | 33,8 oz. |
| Couleur | Naturel |
| Dimensions (L x l x H) | 103 x 80 x 176 mm |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduations | 100 ml |
| Certifications/Conformité | Règlement CE 10/2011, 1907/2006 (REACH), ESB/EST, 2002/95/CE (RoSH) |
| Closure Included | Oui |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus |