Learn More
Huenersdorf™ Récipients en PE carrés avec couvercles coiffants
Code produit 10516754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
3200 ml
Dimensions (L x l x H):
103 x 103 x 64 mm
103 x 208 x 64 mm
103 x 208 x 94 mm
208 x 208 x 64 mm
208 x 208 x 94 mm
103 x 103 x 127 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10516754 1500 ml 103 x 208 x 94 mm 1 pièce
10052394 500 ml 103 x 103 x 64 mm 1 pièce
10367674 1000 ml 103 x 103 x 127 mm -
10286174 1000 ml 103 x 208 x 64 mm 1 pièce
10516564 2000 ml 208 x 208 x 64 mm 1 pièce
10597704 3200 ml 208 x 208 x 94 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10516754 Fournisseur Huenersdorf™ Code fournisseur 910400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.09€
    3.53€ / 1 pièces
    Économisez 2.56€
    42% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces récipients avec couvercles emboîtables sont en PE résistant aux ruptures, de couleur naturelle et de qualité alimentaire (PEHD et PEBD).
  • Forme angulaire
  • Le couvercle emboîtable étanche à la poussière, en PEBD, préserve efficacement les contenus de toute contamination.
  • Empilables pour un encombrement réduit
  • Très résistant aux acides, alcalis et autres produits chimiques
  • Adaptés aux machines à laver, aux fours à micro-ondes et aux surgélateurs.
  • Résistant aux températures de −20° à +70 °C
  • Impression et marquage disponibles sur demande
Spécification
Capacité (métrique) 1500 ml
Matériau du bouchon LDPE
Type de bouchon Couvercle à capuchon
Couleur Naturel
Matériau Polyéthylène
Forme Carré
À utiliser avec (application) Homologué pour le contact alimentaire
À utiliser avec (équipement) Congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes
Comprend Couvercle en PEBD à fermeture étanche
Type de montage Empilable
Type de produit Container
Empilables Oui
Plage de températures (métrique) de -20° à +70°C
Dimensions (L x l x H) 103 x 208 x 94 mm
Longueur (métrique) 103 mm
Largeur (métrique) 208 mm
Hauteur (métrique) 94 mm