Learn More
Cole Parmer™ Nacelles de pesée carrées en PS, blanches, 100/bte
Code produit 15456033 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
100 ml
330 ml
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15456033 100 ml 100 pièces
15406033 20 ml 100 pièces
15406043 330 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15456033 Fournisseur Cole Parmer™ Code fournisseur 0101714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.30€
    23.19€ / 100 pièces
    Économisez 3.11€
    11% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les bords arrondis simplifient le transfert d’échantillons en poudre ou granulaires.
  • Les bords arrondis facilitent le transfert des échantillons.
  • Jetables
  • Boîtes blanches translucides pour applications traditionnelles.
  • Le polystyrène translucide et caoutchouté résiste à 180°F, se plie pour faciliter le versement.
  • Biologiquement inertes ; résistantes aux acides dilués, aux solutions aqueuses, aux alcools, aux bases
  • À utiliser avec des balances, des analyseurs d’humidité à micro-ondes et des centaines d’autres applications de manipulation d’échantillons
  • Le fond plat prévient tout basculement.
  • Les côtés profilés permettent une bonne prise en main.
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Matériau Polystyrène
Forme Carré
Type Nacelle de pesée
Quantité 100/boîte
Résistance à la température (impériale) 180°F
Longueur (impériale) 3,5 in
Longueur (métrique) 8,9 cm
Largeur (impériale) 1 po
Largeur (métrique) 2,5 cm
Hauteur (métrique) Blanc
Hauteur (impériale) 1 in