Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée carrées
Code produit 15758187 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
51 ml
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15758187 51 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15758187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.20€
    33.68€ / 500 pièces
    Économisez 59.52€
    63% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Versement précis pour une perte d’échantillon minimale. Les bateaux de pesée carrés sont des bateaux flexibles en polystyrène dotés de surfaces lisses.
  • Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement.
  • Idéal pour la pesée de produits solides.
  • Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
  • Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).
  • Peut être utilisé avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
  • Conforme FDA / qualité alimentaire.
  • 500/boîte
  • Jetable
Spécification
Capacité (impériale) 1,7 oz.
Autoclavable Non autoclavable
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 51 ml
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Matériau Polycarbonate
Forme Carré
Stérilité Non stérile
Type Nacelle de pesée
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’humidité à micro-ondes
Dimensions (L x l x H) 90 x 90 x 7 mm
Longueur (impériale) 3,5 in
Longueur (métrique) 90 mm
Largeur (impériale) 3,5 in
Largeur (métrique) 90 mm
Hauteur (métrique) 7 mm
Hauteur (impériale) 0,3 in