Description
- Fabriquées et conditionnées dans une salle blanche.
- Disponibles en blanc, noir ou bleu pour un meilleur contraste des couleurs afin de garantir un retrait complet de l’échantillon.
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
- Plage de température -10 °C à +70 °C (14 °F à 158 °F).
- Peut être utilisé avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
- Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement.
- Les bords arrondis simplifient le transfert.
- 3 tailles.
- Boîte de 500.
- Tous sont conformes à la norme FDA / alimentaire.
- Jetable.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme du fond | Plat |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Carré |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Nacelle de pesée |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur d’humidité à micro-ondes |
| Quantité | 500 Pk. |
| Afficher plus |