Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme basse
Code produit 15409083 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
150 ml
250 mL
400 mL
600 ml
800 mL
1000 ml
2000 ml
3000 mL
5000 ml
10 L
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15409083 250 mL 10 pièces
15469073 25 ml 10 pièces
15479073 50 ml 10 pièces
15489073 100 mL 10 pièces
15499073 150 ml 10 pièces
15419083 400 mL 10 pièces
15429083 600 ml 10 pièces
15439083 800 mL 10 pièces
15449083 1000 ml 10 pièces
15459083 2000 ml 1 pièce
15469083 3000 mL 1 pièce
15479083 5000 ml 1 pièce
15489083 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15409083
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté. Les béchers de forme basse Fisherbrand™ sont gradués et existent dans une grande variété de capacités.
  • Verre borosilicaté 3.3
  • Forme basse graduée avec bec
  • Fabriqué jusqu’en ISO 3819
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) externe 70 mm
Capacité (métrique) 250 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Finition Mat
Hauteur (métrique) 95 mm
Comprend Bec verseur
Quantité 10 boîtes
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 3819
Scale Échelle graduée blanche
Modèle Forme basse