Learn More
Buerkle™ Collier de serrage Squeeze-fix
Code produit 10243652 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
1 à 5 mm
3 à 10 mm
6 à 15 mm
Longueur totale (métrique):
25 mm
40 mm
55 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Longueur totale (métrique) Conditionnement
10243652 3 à 10 mm 40 mm 1 pièce
10283602 1 à 5 mm 25 mm 1 pièce
10253652 6 à 15 mm 55 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10243652 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 86180002
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À l'aide de ces colliers, les tuyaux peuvent être comprimés partiellement ou complètement selon les besoins. Les colliers de serrage Squeeze-Fix Buerkle™ sont fabriqués en POM, ne rouillent pas et peuvent être utilisés d'une seule main. Éternellemen
À l'aide de ces colliers, les tuyaux peuvent être comprimés partiellement ou complètement selon les besoins.
  • Peuvent être utilisés d'une seule main
  • En plastique polyoxyméthylène (POM)
  • Ne rouillent pas
  • Éternellement élastiques et hygiéniques
  • Blanc
  • Stérilisable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau POM
Longueur totale (métrique) 40 mm
À utiliser avec Tuyaux
Taille de la tubulure 3 à 10 mm
Couleur blanc
Type de produit Collier de serrage