Learn More
KD Scientific™ Seringue en acier inoxydable, 1/16 in Swagelok Convenable
Code produit 18811675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Protection de sonde acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
18811675 Protection de sonde acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18811675 Fournisseur KD Scientific™ Code fournisseur 780806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1800.00€
    1646.62€ / 1 pièces
    Économisez 153.38€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Construction durable à faisceau d’électrons avec applications à haute pression et force élevée
  • Élimine les risques de bris de seringues en verre
  • Compatible avec la plupart des pompes à seringue
  • Entièrement autoclavables pour réutilisation
  • Adaptable au verrouillage Luer ou Swagelok™ raccords
  • Résistant à la plupart des produits chimiques
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Calibre d’aiguille Aiguille non comprise
Sans latex Oui
Jetable Réutilisable
Volume (métrique) 200 mL
À utiliser avec (équipement) KD Scientific Pompes à seringue
Type de connexion Swagelok
Graduated Non