Learn More
Fisherbrand™ Stéréomicroscope incliné vers l’arrière série ST-30C
Code produit 15254878 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
ST-30C-2LOO
ST-30C-6LED
Type d’éclairage:
LED
Tungstène
Alimentation électrique:
220 V
Chargeur 100 à 240 V / batteries rechargeables
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Type d’éclairage Alimentation électrique Conditionnement
15254878 ST-30C-6LED LED Chargeur 100 à 240 V / batteries rechargeables 1 pièce
11702656 ST-30C-2LOO Tungstène 220 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15254878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00€
    185.20€ / 1 pièces
    Économisez 123.80€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu l’apprentissage. Le stéréomicroscope incliné vers l’arrière Fisherbrand™ série ST-30C est disponible soit avec un éclairage à LED sans fil innovant, soit avec un éclairage au tungstène classique.
  • Tête binoculaire inclinée vers l’arrière à 45° avec réglage dioptrique sur le tube oculaire gauche
  • Oculaires à large champ 10X/20 mm
  • Variateur de grossissement 2X/4X
  • Les objectifs sont parfocaux, parcentriques et achromatiques. Le grossissement est modifié en tournant la tourelle à 180° jusqu’à la butée à déclic
  • Bloc de mise au point robuste à pignons et crémaillères avec limiteur d’effort
  • Livré en standard avec des plaques de platine de 80 mm (verre dépoli, noir et blanc)
  • Modèle ST-30c-2L00 : Statif avec éclairage au tungstène épiscopique et diascopique 12 V/10 W
  • Model ST-30C-6LED : Statif avec éclairage à LED épiscopique et diascopique rechargeable
Spécification
Comprend Plateaux d’exposition noirs, blancs et dépolis, housse de protection, chargeur et batteries
Type de conception Optique : Greenough
Pouvoir grossissant De 2X à 4X
Poids (impériale) 5,9 lb
Poids (métrique) 2,7 kg
Dimensions (L x l x H) 7,4 x 4,5 x 11,2 po (19 x 11,5 x 28,5 cm)
Alimentation électrique Chargeur 100 à 240 V / batteries rechargeables
Type de produit Microscope
Modèle ST-30C-6LED
Type de tête Binoculaire, face arrière°, incliné à 45
Type d’éclairage LED
Eyepiece WF10X/20 mm
Quantité 1 de chaque