Learn More
Cole-Parmer™ Godet en PEHD empilable
Code produit 13094827 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
13094827 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13094827 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0627425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.00€
    23.54€ / 1 pièces
    Économisez 2.46€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les godets empilables ont un corps conique pour permettre un emboîtement les uns dans les autres pour faciliter le stockage.Ils sont dotés d’une poignée de type à anneau et d’un bord de préhension encastré.Le couvercle standard et le couvercle avec bec ve
  • Empilable - permet d’économiser de l’espace
  • Poignée encastrée
  • Couvercles disponibles séparément
  • PE haute densité
Spécification
Autoclavable Non autoclavable