Learn More
Sampling Systems™ Louche en acier inox de 1000 mm de long
Code produit 12798726 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 mL
Comprend:
Diamètre de cuvette extérieure de 39 mm
Diamètre de cuvette extérieure de 65 mm
Diamètre de cuvette extérieure de 90 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Conditionnement
12798726 500 mL Diamètre de cuvette extérieure de 90 mm -
15138086 100 mL Diamètre de cuvette extérieure de 39 mm 1 pièce
15168086 250 ml Diamètre de cuvette extérieure de 65 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12798726 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 5005B500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00€
    142.64€ / 1 pièces
    Économisez 41.36€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçue pour être facile à utiliser et adapté à une gamme de liquides. La louche de 1000 mm de long en acier inoxydable Sampling Systems™ est idéale pour obtenir un échantillon de surface à partir d’un large éventail d’environnements.
  • Fabriquée en acier inoxydable 316 l
  • Entièrement soudé
  • Finition satinée
  • Simplicité d’utilisation
  • Pour l’échantillonnage de liquides
Spécification
Type de produit Louche
Matériau Acier inoxydable (316L)
Comprend Diamètre de cuvette extérieure de 90 mm
Capacité (métrique) 500 mL
Longueur (métrique) 1000 mm