Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Brûleurs à alcool en acier inoxydable
Code produit 10251031
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Mèche et capuchon de rechange
Mèche et capuchon réglables
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
10251031 Mèche et capuchon réglables 1 pièce
10126771 Mèche et capuchon de rechange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10251031 Fournisseur Usbeck Laborgeraete™ Code fournisseur 1500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Type de produit Brûleur à alcool
Matériau Acier inoxydable
Capacité (métrique) 60 mL
Comprend Mèche et capuchon réglables
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (métrique) 75 g