Learn More
Socorex™ Canule de décontamination courbée en acier inox
Code produit 10242873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la bille:
1,6 mm
3,0 mm
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la bille Conditionnement
10242873 1,6 mm 2 pièces
10062593 3,0 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10242873 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 376.16102B
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Canule de décontamination
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Pour l’alimentation en toute sécurité des animaux par la bouche et le nez
Longueur (métrique) 102 mm
Diamètre (métrique) de la bille 1,6 mm