Learn More
Fisherbrand™ Forceps à pointe ronde en acier inoxydable
Code produit 11592113 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
115 mm
130 mm
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
11592113 115 mm 1 pièce
11502123 130 mm 1 pièce
11512123 160 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11592113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.98€
    15.11€ / 1 pièces
    Économisez 7.87€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit une surface non adhésive avec revêtement en PTFE auquel très peu de substances solides ou liquides adhérent de façon permanente. Les forceps à pointe émoussée en acier inox Nickel Electro™ avec d’excellentes propriétés hydrophobes facilitent le nettoyage et peuvent être stérilisés à la vapeur ou chimiquement.
Forceps revêtus de PTFE, fournissant une surface non adhésive à laquelle très peu de substances solides ou liquides adhéreront de façon permanente.
  • Résistants aux produits chimiques et autoclavables
  • Liaison non protéique et favorise des surfaces bio-inertes
  • Aucune quantité critique perdue en raison de l’adhérence
  • Aucune accumulation sur les surfaces
  • Idéal pour une utilisation dans des conditions de laboratoire strictes
  • Excellentes propriétés hydrophobes pour un nettoyage facile et peuvent être stérilisées à la vapeur ou chimiquement
  • Avec broche de guidage
Spécification
Type de produit Forceps
Matériau Acier inoxydable revêtu de PTFE
Hauteur (métrique) 115 mm
Nb par paquet Chaque
Modèle Mâchoires dentelées
Type de pointe Arrondi