Learn More
Fisherbrand™ Pinces de creuset en acier inox
Code produit 11835151 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
305 mm
381 mm
508 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11835151 200 mm -
11845151 305 mm 1 pièce
11855151 381 mm 1 pièce
11865151 508 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11835151
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec une charnière aplatie.
  • Modèle inclinable
  • Les mâchoires ont des bords dentelés
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Type de produit Pinces de creuset
Description Modèle inclinable
Quantité 1 de chaque
Type de pointe Pliée
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Acier inoxydable