Learn More
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage cylindriques en acier inox, classe E2
Code produit 15565119 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g à 1 kg
1 g à 5 kg
1 à 100 g
200 g
Conditionnement:
1 unité
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) unitSize
15565119 200 g 1 unité
15565129 1 g à 5 kg 1 unité
15585119 1 g à 1 kg 1 unité
15505109 1 à 100 g 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15565119
Only null left
Add to basket
Add to basket
Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe E2
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Specifications
Classification E2
Poids (métrique) 200 g
Poids 200 g
Forme Cylindrique