Learn More
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage cylindriques en acier inox, classe F2 avec certificat
Code produit 15535129 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g à 1 kg
1 g à 5 kg
1 à 100 g
Conditionnement:
1 unité
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
15535129 1 g à 1 kg 1 unité
15535119 1 à 100 g 1 unité
15515139 1 g à 5 kg 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15535129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1048.19€
    820.00€ / 1 pièces
    Économisez 228.19€
    21% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des instruments de pesée de haute précision de classe II. Les poids d’étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe F2 sont également destinés à être utilisés lors de transactions commerciales importantes, telles que celles impliqu
  • poids d'étalonnage en acier inoxydable de classe F2
  • Poids destinés à être utilisés pour la vérification ou l'étalonnage des poids de classe M 1 et éventuellement de classe M 2
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • Conformément à la norme OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Classification F2
Poids (métrique) 1 g à 1 kg
Poids 1 g à 1 kg