Learn More
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage cylindriques en acier inox, classe M1
Code produit 15545129 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g à 1 kg
1 à 100 g
Conditionnement:
1 unité
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
15545129 1 g à 1 kg 1 unité
15545119 1 à 100 g 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15545129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.00€
    350.00€ / 1 unités
    Économisez 58.00€
    14% de réduction
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids d’étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M2.
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe M1
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Classification M1
Poids (métrique) 1 g à 1 kg
Poids 1 g à 1 kg
Forme Cylindrique