Learn More
Fisherbrand™ Louches cylindriques en acier inoxydable
Code produit 11553452 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
190 mm
260 mm
325 mm
340 mm
Conditionnement:
1 pièce
Capacité (métrique):
500 mL
1 000 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize Capacité (métrique)
11553452 190 mm 1 pièce -
11563452 260 mm 1 pièce -
11573452 325 mm 1 pièce 500 mL
11583452 340 mm 1 pièce 1 000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11553452
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des résultats optimaux en pesant et manipulant des échantillons et d’autres équipements de laboratoire avec des pelles cylindriques. Parfaits pour la pesée de tout type de matériaux (liquides, gemmes ou autres), les pelles cylindriques en acier inox Fisherbrand™ sont des accessoires idéaux si vous disposez d’une balance.
  • En acier inox.
  • La forme cylindrique empêche les matériaux de se déverser
  • Comprend une poignée
Spécification
Forme Cylindrique
Type de produit Pelle
Dimensions (L x l) 190 x 50 mm
Comprend Avec poignée
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 190 mm