Learn More
Fisherbrand™ Louches cylindriques en acier inoxydable
Code produit 11583452 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1 000 ml
Longueur (métrique):
190 mm
260 mm
325 mm
340 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
11583452 1 000 ml 340 mm 1 pièce
11553452 - 190 mm 1 pièce
11563452 - 260 mm 1 pièce
11573452 500 mL 325 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11583452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.87€
    36.02€ / 1 pièces
    Économisez 14.85€
    29% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des résultats optimaux en pesant et manipulant des échantillons et d’autres équipements de laboratoire avec des pelles cylindriques. Parfaits pour la pesée de tout type de matériaux (liquides, gemmes ou autres), les pelles cylindriques en acier inox Fisherbrand™ sont des accessoires idéaux si vous disposez d’une balance.
  • Pelle cylindrique durable, en acier inoxydable, très polie et facile à nettoyer
  • Peut être stérilisée par autoclavage
  • Particulièrement adapté à l’échantillonnage pharmaceutique et environnemental
  • Idéale pour la pesée et la manipulation d’échantillons et d’autres matériaux
  • Excellent accessoire à avoir si vous possédez une nacelle de pesée
  • Parfait pour peser n’importe quel type de matériau, de liquides aux gemmes et autres matériaux
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrique
Capacité (métrique) 1 000 ml
Type de produit Pelle
Longueur (métrique) de la poignée 100 mm
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 340 mm