Learn More
Fisherbrand™ Pelles cylindriques en acier inoxydable
Code produit 11508102 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 mL
500 mL
1 000 ml
4000 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11508102 4000 mL 1 pièce
11588092 1 000 ml 1 pièce
12971521 150 mL 1 pièce
12981521 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11508102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.96€
    583.90€ / 1 pièces
    Économisez 33.06€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Obtenez des résultats optimaux en pesant et manipulant des échantillons et d’autres équipements de laboratoire avec des pelles cylindriques. Parfaites pour peser n’importe quel type de matériau, de liquides aux gemmes et autres matériaux, les pelles cylindriques sans soudure en acier inoxydable Fisherbrand™ sont particulièrement adaptées aux applications pharmaceutiques.
  • Pelles cylindriques sans soudure en acier inoxydable 
  • Particulièrement adapté aux applications pharmaceutiques  
  • Toutes les surfaces sont non réactives 
  • Permettent une absorption nulle répondant aux exigences BPF
  • Les rayures dans la pelle empêchent toute contamination croisée
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrique
Capacité (métrique) 4000 mL
Type de produit Pelle
À utiliser avec (application) Adapté pour des applications pharmaceutiques
Longueur (métrique) de la poignée 120 mm
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 330 mm