Learn More
Fisherbrand™ Spatules cuillères doubles en acier inox
Code produit 11533462 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11533462 100 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11533462
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En acier inox lourd. Le combiné cuillère-spatule en acier inox Fisherbrand™ combine l’efficacité de deux outils en un seul.
  • En acier inox
  • Combo spatule / cuillère à double usage
Spécification
Quantité 5 Paquets
Type de produit Cuillère-spatule
Finition Luminosité
Largeur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) externe 3,6 mm
Dimensions (L x l) 100 x 10 mm
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 100 mm