Learn More
Rogo Sampaic™ Forceps en acier inox Dumont™ nº 5
Code produit 11791426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
110 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11791426 110 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11791426 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur FML009
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellent pour un travail de dissection de haute précision. Le forceps en acier inox Rogo Sampaic™ Dumont™ nº 5 est doté d’extrémités pointues qui permettent de manipuler les matériaux les plus fins et les plus petits.
  • Longueur de 110 mm
  • 10/boîte
Spécification
Type de produit Forceps
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Pour la dissection
Quantité 10/paquet
Type de pointe Tranchante, fine
Longueur (métrique) 110 mm