Learn More
Agencinox™ Escabeau en acier inoxydable
Code produit 11725635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
235 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11725635 235 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11725635 Fournisseur Agencinox™ Code fournisseur 769
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    574.39€
    158.67€ / 1 pièces
    Économisez 415.72€
    72% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ce marchepied pour récupérer en toute sécurité les éléments placés en hauteur. Les marchepieds en acier inoxydable Agencinox™ sont dotés de patins antidérapants et sont conçus pour être utilisés dans les laboratoires et les environnements m
  • Patins anti-glissement
  • Acier inox 18/10
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Hauteur (métrique) 370 mm
Longueur (métrique) 235 mm
Modèle 2 Étapes
Quantité 1/boîte
Largeur (métrique) 340 mm
Capacité de charge (métrique) 100 kg
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Escabeau