Learn More
Agencinox™ Tabouret en acier inoxydable
Code produit 11744926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
180 mm
210 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
11744926 180 mm 1 pièce
11709885 210 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11744926 Fournisseur Agencinox™ Code fournisseur 779
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.28€
    288.53€ / 1 pièces
    Économisez 693.75€
    70% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ce marchepied pour récupérer en toute sécurité les éléments placés en hauteur. Les marchepieds en acier inoxydable Agencinox™ sont dotés de patins antidérapants et sont conçus pour être utilisés dans les laboratoires et les environnements m
  • Patins anti-glissement
  • Acier inox 18/10
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Hauteur (métrique) 180 mm
Quantité 1/boîte
Largeur (métrique) 340 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Escabeau