Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinces en acier inoxydable
Code produit 10543952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 mm
115 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10543952 105 mm 1 pièce
10790883 115 mm 1 pièce
10639522 105 mm 1 pièce
10690093 115 mm 1 pièce
10360942 130 mm 1 pièce
10005601 130 mm 1 pièce
10005611 145 mm 1 pièce
10651452 160 mm 1 pièce
10176911 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10543952 Fournisseur Usbeck Laborgeraete™ Code fournisseur 3030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.99€
    3.50€ / 1 pièces
    Économisez 0.49€
    12% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Type de produit Forceps
Longueur (métrique) 105 mm
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 105 L mm
Nb par paquet 1/boîte
Type de pointe Fine