Learn More
Fisherbrand™ Rack de congélateur en acier inoxydable
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Pour la cryoconservation dans des congélateurs verticaux.
- Fabriqué en acier inoxydable résistant à la corrosion.
- Pour le stockage des plaques de dosage, des supports PCR et des boîtes de tubes cryogéniques.
- Conçu pour s'adapter à la plupart des congélateurs verticaux standard.
- Des conteneurs robustes à 4 niveaux de rangement, offrant un total de 16 compartiments de rangement.
- Les poignées métalliques situées à l'avant permettent de retirer facilement la grille du congélateur.
Barre de verrouillage pour congélateur :
- Le support comprend quatre tiges de verrouillage verticales au-dessus de l'ouverture latérale pour maintenir le contenu en place.
- Permet l'empilement de plaques d'analyse courtes dans chaque emplacement (non incluses) :
- Plaques de dosage à 96 puits (3 par compartiment, jusqu'à 48 au total)
- Plaques de dosage à 24 puits (contiennent 2 puits par compartiment, jusqu'à 32 puits au total)
- Plaques de dosage à 96 puits profonds (1 plaque par compartiment, jusqu'à 16 au total)
- Racks PCR 96 puits (1 par compartiment, jusqu'à 16 au total)
Rack pour congélateur à tiroirs horizontal
- Système à tiroirs horizontal qui permet un accès facile à la boîte
- Les tiroirs sont dotés d’une butée qui pivote lorsqu’ils sont entièrement déployés
- Les poignées en PC offrent une prise en main agréable
- Comprend une fente et une étiquette pour l’identification des échantillons / tiroirs
- Idéal pour les boîtes standard jusqu'à 133 x 133 x 53 mm de dimensions
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Argent |
| Capacité | Boîtes (2 po) |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Positions | 16 |
| Forme | Rectangulaire |
| Empilables | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Pour le stockage de racks PCR standard et de racks cryogéniques (jusqu'à 133 x 133 x 53 mm) dans des congélateurs verticaux |
| Nbre de racks | 4 |
| Afficher plus |