Learn More
Bochem™ Entonnoir en acier inoxydable
Code produit 10549671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
100 mm
150mm
150 mm
200 mm
250 mm
Hauteur (métrique):
125 mm
155 mm
180 mm
190 mm
220 mm
260 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Hauteur (métrique) Conditionnement
10549671 250 mm 260 mm 1 pièce
10748741 100 mm 125 mm 1 pièce
10018510 150 mm 190 mm 1 pièce
10663551 200 mm 180 mm 1 pièce
10231641 150mm 155 mm 1 pièce
10539671 200 mm 220 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10549671 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8845
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé pour une large gamme d’applications. Bochem™ L'entonnoir en acier inoxydable a une forme conique.
  • Poignée 
  • Avec canal d’air
  • Tube de forme conique
  • Acier inox 18/10
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 250 mm
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 260 mm