Learn More
Buerkle™ Plateau à instruments en acier inoxydable
Code produit 17534286 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
280 x 180 x 20 mm
330 x 230 x 20 mm
460 x 300 x 20 mm
520 x 395 x 20 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
17534286 330 x 230 x 20 mm 1 pièce
17565935 280 x 180 x 20 mm 1 pièce
17544286 460 x 300 x 20 mm 1 pièce
17554286 520 x 395 x 20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17534286 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 42080002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.75€
    23.20€ / 1 pièces
    Économisez 14.55€
    38% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les instruments, le matériel de laboratoire ou les échantillonneurs peuvent être placés et transportés sur ce plateau en acier inoxydable robuste.
Préparez, placez et transportez des instruments et des échantillons à l’aide du plateau d’instruments Buerkle™.
  • Acier inox V2A
  • Hygiénique et robuste
  • Surface intérieure lisse facile à nettoyer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 330 x 230 x 20 mm
Hauteur (métrique) 20 mm
Longueur (métrique) 330 mm
Matériau Métal
Largeur (métrique) 230 mm
Longueur (impériale) 13 in
Hauteur (impériale) 0,8 in
Largeur (impériale) 9,1 in