Learn More
Bochem™ Plateau porte-instruments en acier inox
Code produit 10789611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
160 x 100 x 30 mm
200 x 100 x 50 mm
220 x 150 x 50 mm
240 x 180 x 40 mm
270 x 210 x 40 mm
280 x 180 x 60 mm
300 x 200 x 15 mm
300 x 200 x 50 mm
360 x 300 x 40 mm
440 x 340 x 20 mm
500 x 200 x 80 mm
300 x 150 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10789611 300 x 200 x 15 mm 1 pièce
10480923 200 x 100 x 50 mm 1 pièce
10584451 160 x 100 x 30 mm 1 pièce
10355811 220 x 150 x 50 mm -
11855161 240 x 180 x 40 mm 1 pièce
10543204 270 x 210 x 40 mm 1 pièce
10020761 280 x 180 x 60 mm 1 pièce
10326051 300 x 150 x 100 mm 1 pièce
11875161 360 x 300 x 40 mm 1 pièce
10253981 300 x 200 x 50 mm 1 pièce
10555801 440 x 340 x 20 mm 1 pièce
10729271 500 x 200 x 80 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10789611 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8484
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.45€
    60.42€ / 1 pièces
    Économisez 19.03€
    23% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Dimensions (L x l) 300 x 200 mm
Dimensions (L x l x H) 300 x 200 x 15 mm
Hauteur (métrique) 15 mm
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau Acier inoxydable
Type Plateau à instruments
Largeur (métrique) 200 mm
Quantité 1/boîte
Forme Rectangulaires
Poids (métrique) 625 g