Learn More
Nickel Electro™ Béchers en acier inox avec bec verseur
Code produit 11756567 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 ml
350 ml
550 ml
700 ml
1000 ml
1250 ml
2000 ml
2500 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11756567 200 ml 1 pièce
12737856 350 ml 1 pièce
12747856 550 ml 1 pièce
11766617 550 ml 5 pièces
11419569 700 ml 1 pièce
11429569 1000 ml 1 pièce
11439569 1250 ml 1 pièce
11449569 2000 ml 1 pièce
11459569 2500 ml 1 pièce
11469569 5000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11756567 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 201
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce bécher de laboratoire en acier inox durable est incassable et ne s’écaille pas, ce qui le rend adapté aux applications de laboratoire.
  • Bécher de laboratoire en acier inox durable
  • Béchers en acier inox 304 
  • Ne risquent pas de se briser ou de s’ébrécher
  • Conviennent aux applications de laboratoire depuis 
  • Toutes les surfaces sont non réactives 
  • Sans absorption
Spécification
Diamètre (métrique) externe 63 mm
Capacité (métrique) 200 ml
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Hauteur (métrique) 73 mm
Comprend Bec verseur
Type Bécher