Learn More
Bochem™ Chariots de laboratoire en acier inoxydable 3
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 900 x 600 mm (avec roue et poignée) |
| Type de produit | Chariot de laboratoire |
| Dimensions (L x l x H) | 830 x 510 x 940 mm |
| Hauteur (métrique) | 9410 mm |
| Longueur (métrique) | 900 mm |
| Capacité de charge (métrique) | 50 kg |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Nbre d’étagères | 2 |
| Largeur (métrique) | 600 mm |