Learn More
Bochem™ Ciseaux de laboratoire en acier inoxydable
Code produit 10223941
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
115 mm
130 mm
145 mm
150 mm
165 mm
180 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10223941 180 mm 1 pièce
10633652 100 mm 1 pièce
10305961 115 mm 1 pièce
10214611 165 mm 1 pièce
10490923 130 mm 1 pièce
10326101 145 mm -
10491113 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10223941 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 4006
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabrication en acier inox
  • Trois modèles : rond-rond, rond-pointu et pointu-pointu
  • Acier inox
Spécification
Type de produit Ciseaux de laboratoire
Longueur (métrique) 180 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de pointe Tranchant / rond