Learn More
Bochem™ Ciseaux de laboratoire en acier inoxydable
Code produit 10633652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
115 mm
130 mm
145 mm
150 mm
165 mm
180 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10633652 100 mm 1 pièce
10305961 115 mm 1 pièce
10214611 165 mm 1 pièce
10223941 180 mm 1 pièce
10490923 130 mm 1 pièce
10326101 145 mm -
10491113 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10633652 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 4000
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabrication en acier inox
  • Trois modèles : rond-rond, rond-pointu et pointu-pointu
  • Acier inox
Spécification
Type de produit Ciseaux de laboratoire
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de pointe Tranchant / rond