Learn More
Bochem™ Ciseaux de laboratoire en acier inox avec poignée en plastique
Code produit 10300921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
150 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10300921 200 mm 1 pièce
10288780 130 mm -
10084900 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10300921 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 4022
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les ciseaux de laboratoire en acier inox Bochem™ avec poignée en plastique pour tous vos besoins de découpe et d’incision en laboratoire.
  • Ciseaux de type 2, avec une extrêmité pointue et une pointe coupante ronde
  • Acier inox
  • Poignée en plastique
Spécification
Type de produit Ciseaux de laboratoire
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de pointe Tranchant / rond