Learn More
Bochem™ Louche en acier inoxydable 18/10 avec manche plat
Code produit 10485221
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
185 mm
345 mm
350 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10485221 345 mm 1 pièce
10799101 185 mm 1 pièce
10759681 350 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10485221 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8743
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Répondez aux besoins du laboratoire grâce à la pelle en acier inox 18/10 Bochem™ avec ustensile à poignée plate.
  • Poignée plate
  • Acier inoxydable
  • Pelle en forme de louche
Spécification
Quantité 1 de chaque
Capacité (métrique) 620 mL
Certifications/Conformité AISI 304
Type de produit Louche
Diamètre (métrique) externe 140mm
Matériau Acier inoxydable
Type de poignée Plat
Longueur (métrique) 345 mm