Learn More
Fisherbrand™ Pince à sertir manuelle en acier inox pour salle blanche, réglable
Code produit 11737746 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) du bouchon:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) du bouchon Conditionnement
11737746 11 mm 1 pièce
11757746 20 mm 1 pièce
11747746 13 mm 1 pièce
12686835 32 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11737746
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet de boucher les flacons de façon reproductible et sécurisée.
  • Acier inoxydable
  • Stérilisable pour les applications en salle blanche
  • Manuel
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pince à sertir de 11 mm
Diamètre (métrique) du bouchon 11 mm
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Type de produit Pince à sertir manuelle