Learn More
Fisherbrand™ Décapsuleur manuel en acier inox pour salle blanche
Code produit 11845722 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Dimensions:
13 mm
20 mm
32 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Dimensions
11845722 1 pièce -
11520535 1 pièce 20 mm
15259968 1 pièce 32 mm
11586034 1 pièce 13 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11845722
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour un retrait facile des joints en aluminium sans les abîmer
  • Acier inoxydable
  • Stérilisable pour les applications en salle blanche
  • Manuel
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Décapsuleur 11 mm
À utiliser avec (équipement) Bouchon en aluminium