Description
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Volumes : 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 15 ml
- Cuillère en finition brillante, poignée polie mate
Spécification
Spécification
| Quantité | 4 cuillères |
| Capacité (métrique) | 1,25 à 15 ml |
| Couleur | Argent |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
| Matériau | Acier inoxydable (V2A) |