Specifications
| Quantité | 5 Paquets |
| Type de produit | Spatule Chattaway |
| Largeur (métrique) | 10 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 3,6 mm |
| Dimensions (L x l) | 150 x 10 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 150 mm |