Learn More
Fisherbrand™ Spatules Chattaway en acier inox
Code produit 11523472 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
178 mm
200 mm
Conditionnement:
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11523472 178 mm 5 pièces
11513472 150 mm 5 pièces
11573482 200 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11523472
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet de gratter et de prélever des matières dans des bouteilles ou des flacons. Les spatules Chattaway en acier inox Fisherbrand™ non magnétiques ont une finition brillante.
  • Fabriquées en acier inox
  • L’extrémité courbée et arrondie racle et soulève des matériaux dans des bouteilles et des flacons
Spécification
Quantité 5 Paquets
Type de produit Spatule Chattaway
Largeur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) externe 3,6 mm
Dimensions (L x l) 178 x 10 mm
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 178 mm