Learn More
Fisherbrand™ Micro-spatules Chattaway en acier inoxydable
Code produit 11533482 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Conditionnement:
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11533482 130 mm 5 pièces
11543482 150 mm 5 pièces
11553482 200 mm 5 pièces
11523482 100 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11533482
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.42€
    15.74€ / 5 pièces
    Économisez 33.68€
    68% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet de gratter et de prélever des matières dans des bouteilles ou des flacons de petites dimensions. Les spatules Chattaway en acier inox Fisherbrand™ non magnétiques ont une finition brillante.
  • En acier inox
  • L’extrémité courbée et arrondie racle et soulève des matériaux dans des bouteilles et des flacons
  • Convient pour les flacons et les bouteilles présentant un goulot d’un diamètre ≥ 4 mm
Spécification
Quantité 5 Paquets
Type de produit Spatule Chattaway
Largeur (métrique) 4 mm
Diamètre (métrique) externe 1,6 mm (corps)
Dimensions (L x l) 130 x 4 mm
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 130 mm