Learn More
Cole-Parmer™ Hélices pour mélangeur en acier inoxydable
Code produit 11820130 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
Alésage : 10 mm
Alésage : 8 mm
Diamètre (métrique) du ventilateur:
51 mm
76 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Diamètre (métrique) du ventilateur Conditionnement
11820130 Alésage : 8 mm 76 mm 1 pièce
11720039 Alésage : 10 mm 51 mm 1 pièce
11789929 Alésage : 8 mm 51 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11820130 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0455260
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces hélices à trois pales seules ou fixez-en plusieurs sur un seul arbre pour une agitation complète. Les hélices pour mélangeur en acier inox sont parfaites pour les applications de mélange générales.
  • Les hélices sont fabriquées en acier inox 316 électropoli
Spécification
Diamètre (métrique) Alésage : 8 mm
Diamètre (métrique) du ventilateur 76 mm
À utiliser avec (application) Mélange polyvalent
Quantité 1 unité
Type Hélice pour mélangeur