Specifications
| Quantité | 10 Paquets |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Extrémité arrondie et courbée, extrémité concave |
| Type de produit | Spatule |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications stériles |
| Température (métrique) Max | -196°C à +550°C |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 140 mm |