Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage en fils E2 certifié en acier spécial
Code produit 15336863 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
:
Masse : 5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15336863 Masse : 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15336863
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez un étalonnage précis et des mesures comparatives. Le poids d’étalonnage en fils E2 certifié en acier spécial Fisherbrand™ offre une grande précision avec une masse nominale de 5 mg. Le poids en fils est conforme aux exigences de la classe E2 et est certifié ISO 17025.
Le Fisherbrand™ La ligne de référence des poids de ligne comprend cette norme de masse de fil et ce poids standard. Il est fabriqué en acier spécial durable et non magnétisable et est conforme à la norme OIML classe E2.
  • Certifié pour ISO 17025 exigences relatives à son utilisation dans les laboratoires d'essais et d'étalonnage
  • Disponible dans une gamme de poids nominaux, de 1 à 10 000 g
  • Idéal pour l'assurance qualité conformément à ISO 9001ff
    • Instruments de réglage, de test et d’étalonnage pour balances de précision de classe I
    • Pesée de haute précision ou mesures comparatives sur les balances de classe I ou les comparateurs de mesure
    • Assurance qualité des balances avec moins de 1 000 000 échelons
    • Poids pour l'étalonnage et l'étalonnage officiel des poids des classes F1 et F2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Poids d’étalonnage en fils
Certifications/Conformité ISO 17025
Classification E2
Matériau Acier spécial
Matériau du coffret Bois
Poids (métrique) 5 mg
Densité 8,0 kg/m3
Quantité d’emballage 1/boîte