Learn More
Bochem™ Boîtes de Petri en acier inox
Code produit 15881677
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
60 mm
90 mm
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
15881677 120 mm 1 pièce
15861677 60 mm 1 pièce
15871677 90 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15881677 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8638
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La boîte de Pétri en acier inoxydable Bochem™ comprend un couvercle en acier inoxydable.
  • Acier inoxydable
  • Couvercle inclus
Spécification
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau Acier inoxydable
Forme Rond
Hauteur (métrique) 20 mm
Diamètre (métrique) 120 mm